Läs mer
Justrite™ Solid polyetylensyra-skåp: tvådörrars modell med underbänksbänken
Beskrivning
Ha en skyddande, helsvetsad bottensump och en ren, slank design som kompletterar laboratoriemiljöer
- Robust solid vägg, kemiskt resistent polyetenkonstruktion med tät sump
- Lämplig för mycket aggressiva vätskor som fenol, salpetersyra och svavelsyra
- Trepunktsdörrlås på underbänks- och fristående modell erbjuder säker stängning och ångkontroll
- Extern 5,08 cm (2 tum) NPT Ventilations-/utsugsanslutningar
- Hänglåsbara haspar
- Stadig, justerbar hylla
- Jämna fötter på alla fyra hörn
Specifikationer
Specifikationer
| Depth (engelska) Interiör | 20,87 tum |
| Djup (metrisk) Exteriör | 55.2 cm |
| Djup (metrisk) interiör | 53 cm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 20,87 x 35,5 x 35,25 tum (53 x 90,2 x 89,5 cm) |
| Dörr stil | Manuell-stäng |
| Höjd (engelska) Interiör | 35,25 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 90.8 cm |
| Höjd (metrisk) interiör | 89.5 cm |
| Inkluderar | Justerbara bennivåer i stål och patentsökt Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter på 3 språk |
| Bärande kapacitet | 23,77 gal. (89,9 L) |
| Visa mer |