Läs mer
Justrite™ Avfallshanteringsbassäng
Produktkod. 11909385
Change view
Kapacitet (engelska):
5 gal.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
11909385 5 gal. Varje
1 options
Code produit 11909385 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 84003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.83 SEK
    876.18 SEK / Paket med 1
    Save 339.65 SEK
    27% Av
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fånga upp oavsiktligt läckage. Avfallsbehållaren rymmer behållare upp till 30,5 cm i diameter.
Accepterar avfallsbehållare med en diameter på 30,5 cm. Rekommenderas för att rymma upp till 18,9 l._x000D_
    _x000D_
  • Läckagesäker
  • _x000D_
  • Genomskinligt
  • _x000D_
  • Hållbar
  • _x000D_
  • Polyeten
  • _x000D_
Spécification
Certifikat och efterlevnad EPA
Färg Genomskinligt
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.9 L
Material Polyeten
Typ Spillbassäng
För användning med (applikation) Att upptäcka oavsiktliga spill vid fyllning av säkerhetsavfallshantering kan
Form Fyrkantig
Längd (engelska) 14,875 tum
Längd (metrisk) 37.9 cm
Bredd (engelska) 14,875 tum
Bredd (metrisk) 37.9 cm
Höjd (engelska) 7,625 tum
Höjd (metrisk) 19.4 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.