Läs mer
Justrite™ SpillSlope™ Skåphyllor
Produktkod. 11909557
Change view
Djup (engelska):
19,62 tum.
30,75 tum.
39,37 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
29 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Bredd (engelska) unitSize
11909557 19,62 tum. 14 tum Varje
11919557 39,37 tum. 14 tum Varje
11944957 30,75 tum. 29 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11909557 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 29936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.35 SEK
    680.02 SEK / Paket med 1
    Save 167.33 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med inbyggda tråg för att förhindra spill
  • Tillverkad av kraftigt galvaniserat stål
  • Hyllor riktar spill till baksidan och botten
  • Varje hylla rymmer upp till 350 lb. (159 kg)
  • Justera vid 3 tum. (7,6 cm) intervaller för mångsidig förvaring
Specifikationer
Djup (engelska) 19,62 tum.
Djup (metriskt) 49.8 cm
För användning med (utrustning) 12/15 gal. Compac skåp eller 22 gal. slimline skåp
Inkluderar Inbyggda tråg som hjälper till att begränsa spill
Vikt (engelska) 6 lb.
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.56 cm
Material Stål (galvaniserat)
Produkttyp Skåp Hylla