Läs mer
Justrite™ SpillSlope™ Skåphyllor
Produktkod. 11944957
Change view
Djup (engelska):
19,62 tum.
30,75 tum.
39,37 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
29 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11944957 30,75 tum. 29 tum. Varje
11909557 19,62 tum. 14 tum Varje
11919557 39,37 tum. 14 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11944957 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 29944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1958.25 SEK
    1577.38 SEK / Paket med 1
    Save 380.87 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Med inbyggda tråg för att förhindra spill
  • Tillverkad av kraftigt galvaniserat stål
  • Hyllor riktar spill till baksidan och botten
  • Varje hylla rymmer upp till 350 lb. (159 kg)
  • Justera vid 3 tum. (7,6 cm) intervaller för mångsidig förvaring
Specifikationer
Djup (engelska) 30,75 tum.
Djup (metriskt) 77.15 cm
För användning med (utrustning) Sure-Grip™ stil skåp, alla tvådörrar 60 gal. säkerhetsskåp
Höjd (metrisk) Exteriör 5.08 cm
Vikt (engelska) 16 lb.
Vikt (metrisk) 7 kg
Bredd (engelska) 29 tum.
Bredd (metrisk) 73.7 cm
Höjd (engelska) Exteriör 2 tum
Produkttyp Skåp Hylla