Läs mer
Justrite™ SpillSlope™ Skåphyllor
Djup (engelska):
19,62 tum.
30,75 tum.
39,37 tum.
Bredd (engelska):
14 tum
29 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av kraftigt galvaniserat stål
- Hyllor riktar spill till baksidan och botten
- Varje hylla rymmer upp till 350 lb. (159 kg)
- Justera vid 3 tum. (7,6 cm) intervaller för mångsidig förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 19,62 tum. |
| Djup (metriskt) | 49.8 cm |
| För användning med (utrustning) | 12/15 gal. Compac skåp eller 22 gal. slimline skåp |
| Inkluderar | Inbyggda tråg som hjälper till att begränsa spill |
| Vikt (engelska) | 6 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2.7 kg |
| Bredd (engelska) | 14 tum |
| Bredd (metrisk) | 35.56 cm |
| Material | Stål (galvaniserat) |
| Produkttyp | Skåp Hylla |