Läs mer
Justrite™ Bänkburk för lösningsmedel, stål
Certifikat och efterlevnad:
FM, TUV
Höjd (engelska):
4,5 tum.
5,5 tum
Vikt (engelska):
2 lb.
5 lb.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Premium-belagd stålkonstruktion
- Lätt att använda: placera helt enkelt arbetet på fjäderbelastad, perforerad dasher-platta; tryck ner och rör om; släpp sedan för att återställa dasher till tömningsläge
- Pläterad stålplåt är en effektiv flamskydd
- Gångjärnsförsedd kåpa minimerar avdunstningsförluster, och skyddad fälg minimerar risken för handskada
Certifikat
FM godkänd.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, TUV |
| Produkttyp | Bänkburk |
| Kapacitet (engelska) | 0,26 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | För rengöring av smådelar i lösningsmedel |
| Material | Stål |
| Avsluta | Pulverfärg |
| Höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Visa mer |