Läs mer
Justrite™ Steel Spill Tray
Click to view available options
Material:
Stål
Unit Size:
Varje
Description
- Low profile, large diameter surface to contain spills and overfill from safety cans
- Constructed of 24 gauge coated steel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Spill Tray |
| Beskrivning | Coated Steel |
| För användning med (utrustning) | Up to 5 gal. safety can with 1 qt. spill capacity |
| Material | Stål |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Höjd (metrisk) | 3.17 cm |
| Vikt (engelska) | 4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.8 Kg |