Läs mer
Tocris Bioscience™ JW 480
Beskrivelse
Potent and selective inhibitor of the serine hydrolase enzyme KIAA1363 (AADACL1) (IC50 = 20 nM in mouse brain). Impairs migration, invasion, survival and tumor growth of prostate cancer cell lines in vivo. Reduces monoalkylglycerol ether (MAGE) levels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | JW 480 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 333.42 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?