Läs mer
Tocris Bioscience™ JW 480
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18035592
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
18035592 10 mg
18034732 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18035592 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4327/10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Potent and selective inhibitor of serine hydrolase KIAA1363 (AADACL1)
Potent and selective inhibitor of the serine hydrolase enzyme KIAA1363 (AADACL1) (IC50 = 20 nM in mouse brain). Impairs migration, invasion, survival and tumor growth of prostate cancer cell lines in vivo. Reduces monoalkylglycerol ether (MAGE) levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1354359-53-7
Molekylformel C22H23NO2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material JW 480
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 333.42
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.