Läs mer
JW 642, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JW 642 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 462.39 |
| Procent renhet | >98% |
| Fysisk form | Solid |