Specifications
| Kemiskt namn eller material | JW55 |
| CAS | 664993-53-7 |
| Synonym | N-(4-(((4-(4-metoxifenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)karbamoyl)fenyl)furan-2-karboxamid |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C25H26N2O5 |
| Formel vikt | 434.49 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |