Läs mer
JW74, MedChemExpress
Produktkod. 16490338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490338 5 mg -
16457878 10 mg 10mg
16433827 50 mg -
16413686 25 mg -
16407696 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19739
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
Specifications
Kemiskt namn eller material JW74
CAS 863405-60-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H20N6O2S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.52 mM)
LEDER CC1=CC=C(C2=NOC(CSC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C5=CC=C(OC)C=C5)=N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 456.52
Formel vikt 456.52
Procent renhet 98.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death