Läs mer
JZL 184, MedChemExpress
Beskrivning
JZL 184 is a potent, selective and irreversible MAGL inhibitor that blocks 2-Arachidonoylglycerol (2-AG) hydrolysis in brain membranes (IC50 of 8 nM). JZL 184 displays >300-fold selectivity for MAGL over FAAH.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JZL 184 |
| CAS | 1101854-58-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H24N2O9 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (67.24 mM) |
| LEDER | OC(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)(C3CCN(C(OC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=O)CC3)C5=CC(OCO6)=C6C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 520.49 |
| Formel vikt | 520.49 |
| Visa mer |