Läs mer
JZL195, MedChemExpress
Beskrivning
JZL195 is a selective and efficacious dual fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with IC50s of 2 and 4 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JZL195 |
| CAS | 1210004-12-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H23N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N(CC2)CCN2CC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.46 |
| Formel vikt | 433.46 |
| Visa mer |