Läs mer
Tocris Bioscience™ JZP 361, >99%
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000795
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30000795
Brand: Tocris Bioscience™ 5851/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective reversible MAGL inhibitor
Potent and selective reversible MAGL inhibitor (IC50 = 46 nM). Exhibits 35-fold and 150-fold higher selectivity over human FAAH and ABHD6, respectively (IC50 values are 1.79 and 7.24 μM, respectively). Displays affinity for H1 receptors (pA2 = 6.81). Exhibits no activity at cannabinoid receptors at 10 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4-
CAS 1680193-80-9
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Molekylformel C22H20ClN5O
Formel vikt 405.88
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 405.886