missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ JZP 430

Beskrivning
JZP 430 is a potent and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor (IC50 = 44 nM). Exhibits ∽230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl N-cyclooctyl-N-methylcarbamate |
| CAS | 1672691-74-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Hydrolase Inhibitors |
| Molekylformel | C16H26N4O3S |
| Formel vikt | 354.47 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?