Läs mer
JZP-430, MedChemExpress
Produktkod. 16486097
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16486097 5 mg
1 options
Produktkod. 16486097 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101457
MedChemExpress JZP-430 is a potent, highly selective, irreversible inhibitor of α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) with an IC50 of 44 nM, exhibits ∼230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
JZP-430 is a potent, highly selective, irreversible inhibitor of α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) with an IC50 of 44 nM, exhibits ∼230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JZP-430
Fysisk form Solid
CAS 1672691-74-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H26N4O3S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (282.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC1=NSN=C1N2CCOCC2)N(C3CCCCCCC3)C
Molekylvikt (g/mol) 354.47
Formel vikt 354.47
Procent renhet 98.62%