Läs mer
K 01-162, MedChemExpress
Produktkod. 16458687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458687 5 mg -
16426088 10 mg 10mg
16412227 50 mg -
16411419 1 mg 1mg
16406486 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16458687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14533
MedChemExpress K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.
K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material K 01-162
CAS 677746-25-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14BrN
Kvantitet 5 mg
Synonym K162
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (49.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER BrC1=CC(CC2=C3C=CC(N(C)C)=C2)=C3C=C1
Molekylvikt (g/mol) 288.18
Formel vikt 288.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration