Läs mer
Tocris Bioscience™ K 114
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18054242
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054242 50 mg
18024132 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18054242 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3144/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5520.00 SEK
    5219.55 SEK / 50mg
    Save 300.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Amyloid fibril-specific fluorescent dye
Potent amyloid fibril-specific fluorescent dye (EC50 = 20 - 30 nM). Exhibits minimal fluorescence in aqueous buffers and fluoresces brightly in the presence of Aβ, α-synuclein and tau in situ. (Optimum wavelength = 550 nm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872201-12-2
Molekylformel C22H17BrO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material K 114
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 393.27
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 393.28