missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ K 22

Beskrivning
K 22 is a viral RNA synthesis inhibitor; targets membrane-bound coronaviral RNA replication by inhibiting double membrane vesicle (DMV) formation. Inhibits HCoV-229E infection of MRC-5 cells in a plaque forming assay (IC50 = 0.7 μM). Also inhibits HCoV-229E and MERS-CoV replication in human airway epithelia cultures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1 Z)-1-[[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]carbonyl]-2-phenylethenyl]benzamide |
| CAS | 2141978-86-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | DNA, RNA and Protein Synthesis Inhibitors |
| Molekylformel | C27H25BrN2O3 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?