Läs mer
K-252a, 98%, , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10246021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10246021 100 μg 100µg
10018751 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10246021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 328311000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 97161-97-2 | Molecular Formula: C27H21N3O5 | Molecular Weight: 467.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97161-97-2
Molekylformel C27H21N3O5
Molekylvikt (g/mol) 467.5
MDL-nummer MFCD00161522
InChI-nyckel KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
PubChem CID 3813
LEDER CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material K-252a
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 100 μg
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dichloromethane,dmso
Formel vikt 467.5
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.