Läs mer
K-604 dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16415737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16415737 5 mg
1 options
Produktkod. 16415737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100400A
MedChemExpress K-604 dihydrochloride is a potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT-1) inhibitor with an IC50 of 0.45±0.06 μM.
K-604 dihydrochloride is a potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT-1) inhibitor with an IC50 of 0.45±0.06 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material K-604 dihydrochloride
CAS 217094-32-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32Cl2N6OS3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (173.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=C(SC)C=C(C)N=C1SC)CN2CCN(CCSC3=NC4=CC=CC=C4N3)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 575.64
Formel vikt 575.64
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation