Läs mer
K-7174 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
K-7174 dihydrochloride is a novel cell adhesion inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K-7174 dihydrochloride |
| CAS | 191089-60-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H50Cl2N2O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 15 mg/mL (23.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/CCCN2CCN(CCC/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CCC2)=C1.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 641.67 |
| Formel vikt | 641.67 |
| Visa mer |