Läs mer
K-80003, MedChemExpress
Produktkod. 16490459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490459 10 mg -
16402668 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16490459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00458
MedChemExpress K-80003 is a potent inhibitor of tRXRα-dependent Akt activation and cancer cell growth.
K-80003 is a potent inhibitor of tRXRα-dependent Akt activation and cancer cell growth.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material K-80003
CAS 1292821-90-9
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21FO2
Kvantitet 10 mg
Synonym TX-803
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (89.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(C2=CC(F)=CC=C2/C1=C(C3=CC=C(C=C3)C(C)C)/[H])CC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 336.4
Formel vikt 336.4
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease