Läs mer
Invitrogen™ K-AcylStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
SNAP-ChIP (Sample Normalization and Antibody Profiling Chromatin ImmunoPrecipitation), en patentskyddad teknologi från EpiCypher, använder DNA-streckkodade designernukleosomer som bär distinkta post-translationella modifieringar som spike-in ChIP-kontroller.
- Homogena, fullt definierade standarder representerar troget målmononukleosomer i det experimentella provet
- Nukleosomer utsätts för rigorös kvalitetskontroll för konsistens från parti till parti
- Unika DNA-streckkoder kan särskiljas från experimentella prov genom
- Spike-ins ger en direkt avläsning av antikroppsprestanda i ChIP
- Förmåga att övervaka teknisk variation mellan prover
- Definierade standarder möjliggör universell normalisering över experiment
SNAP-ChIP paneler är direkt kompatibla med ditt nuvarande ChIP-arbetsflöde, med semisyntetiska nukleosomer som bär det post-translationella modifieringsintresset immunutfällda och bearbetade tillsammans med provkromatin.
Användare kan direkt övervaka antikroppskapacitet (specificitet och anrikning) i ett chip-experiment genom att mäta återhämtningen av nukleosomer på och utanför målet. SNAP-spetsarna kan användas ytterligare som en definierad standard för att normalisera dina chip-data och därigenom kontrollera för teknisk variabilitet mellan experiment.
K-AcylStat-panelen är en lysinacyleringsstatuspanel som består av en pool av nukleosomer som bär tjugotvå välstuderade, sjukdomsrelevanta lysinacyleringsmärken på histonerna H2A, H3 och H4 (se användarmanualen för detaljer) plus en omodifierad kontroll. Vidare är var och en av dessa nukleosomer inlindade av två oberoende DNA-streckkoder (46 streckkoder totalt i panelen), vilket möjliggör en intern teknisk replikat i varje ChIP-reaktion. En enda spik-in på panelen gör det möjligt för användare att kontrollera antikroppsspecificitet genom att undersöka post-IP-återställningen av på- kontra utanför målet SNAP-ChIP nukleosomer, som stödjer genereringen av högkvalitativa chipdata.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rekombinant nukleosompanel |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid -5 °C till -30 °C. |
| Kvantitet | 10 reaktioner |
| Produktlinje | K-AcylStat , SNAP-ChIP |
| Produkttyp | SNAP-ChIP Panel |