Läs mer
SI Analytics KF torkugn
Handla allt SI Analytics Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Torkugn TO 52, typ: TZ1052, max. Temperatur + 200° C, 230° C
- TZ 1052 Torkugn för vattenbestämning enl Karl-Fischer , 230 V
- Begagnat eller vattenanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | KF torkugn |
| Typ | Titratortillbehör |
| Spänning | 230 V |