Läs mer
uvex K Junior hörselkåpa
Produktkod. 17240311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
29 dB
Produktkod.
17240311 29 dB
1 options
Produktkod. 17240311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 SEK
    293.04 SEK / Paket med 1
    Save 16.96 SEK
    5% Av
I lager
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar för långvarig komfort.
  • Extra mjuka öronkuddar kan bäras under långa perioder utan irritation
  • Kortare pannband passar för bredder upp till 14,5 cm
  • Lätt justerbar för en individuell passform
  • Lätt, kompakt design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rosa
ANSI S3.1974 Nej
Färg på kudden Svart
Pannbandskudde Ja
Modell K-serien
Bredd (metrisk) ≤14,5 cm
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1