Läs mer
uvex K Junior hörselkåpor
Produktkod. 17727549 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: blå
Produktkod.
17727549 Färg: blå
1 options
Produktkod. 17727549 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 SEK
    293.04 SEK / Paket med 1
    Save 16.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Uvex K skyddande hörselkåpor erbjuder en imponerande kombination av höga skyddsnivåer i kombination med fantastisk design.
  • Mjuk yta
  • Lätt att forma
  • Bekväm att bära
  • Låg vikt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 352-1
Noise Reduction Rating (NRR) 35 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Ja