Läs mer
Asecos™ K-PHOENIX-90 Kombinerade säkerhetsförvaringsskåp med automatiskt stängda dörrar
Produktkod. 15763738 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
4 x 25 kg/5 L stålplåtslådor; 6 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP-sump
6 lådor, 6 utdragbara hyllor, sump
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Förpackningsstorlek
15763738 6 lådor, 6 utdragbara hyllor, sump Varje
15947941 4 x 25 kg/5 L stålplåtslådor; 6 x 25 kg/11 L PP utdragbara hyllor med PP-sump Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15763738 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3033400133839
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker och separerad förvaring av aggressiva syror, alkalier och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Hermetiskt tillslutna förvaringsfack med brandsäkra skiljeväggar
  • Integrerat luftnings- och ventilationssystem, korrosionsbeständighet i de metallfria luftkanalerna
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Robust konstruktion och lång livslängd
  • Tregångsdörrar, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för skydd mot korrosion
  • Dörröppningssystem som standard för bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare
  • Dörrar låsbara med profilcylinder med integration i befintligt låssystem möjligt
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Enkel inriktning – justeringshjälp för att kompensera för ojämna golv
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Vissa modeller med seriell automatisk dörrstängning som släpper låsta dörrar efter ca. 60 sekunder med en akustisk och visuell signal före stängning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 6 lådor, 6 utdragbara hyllor, sump
Mått (D x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av aggressiva och brandfarliga farliga material
Inkluderar Dörrautomatisk stängningsfunktion
Bärande kapacitet 6 x Lådor: 25 kg/5 L styck, Utdragbara hyllor med sumpar: 25 kg/11 L styck, Max belastning: 600 kg
Antal dörrar 3
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 575 kg
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp