Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
- Två i ett: 2 fack (vertikalt separerade) tillåter förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett skåp
- Användarvänlig och säker (vikdörrsfack): dörröppningssystem (standard), bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
- Alltid stängd (vikdörrsfack): seriell automatisk dörrstängning (TSA ) släpper den arresterade dörren efter ca. 60 sekunder; akustisk och visuell signal före stängning
- Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig) / cylinderlås
- Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
- Brandmotstånd 90 minuter
- typtestad i enlighet med EN 14470-1
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
- CE-konformitet
Garanti
Fem år
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottensamlingsdränk, 4 utdragbara hyllor |
| Djup (metrisk) Exteriör | 617 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 524 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | Vänster: 524 x 450 x 1742 mm, Övre högra hörnet: 542 x 491 x 862 mm, Nedre högra hörnet: 542 x 491 x 862 mm |
| Mått (D x B x H) | 617 x 1197 x 1969 mm |
| Dörr stil | Vinge, Hopfällbar, Autostängning |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1969 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 1742 mm |
| Visa mer |