Läs mer
asecos™ Typ 90 Combi Säkerhetsförvaringsskåp K-PHOENIX Vol.2-90
Produktkod. 15944296 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
3 hyllor, 1 perforerad insats (380 mm), 1 bottensamlingspumpa, 6 utdragbara hyllor
3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottensamlingsdränk, 4 utdragbara hyllor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Förpackningsstorlek
15944296 3 hyllor, 1 perforerad insats (380 mm), 1 bottensamlingspumpa, 6 utdragbara hyllor Varje
15924296 3 hyllor, 1 perforerad insats, 1 bottensamlingsdränk, 4 utdragbara hyllor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15944296 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3033400134256
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Två i ett: 2 fack (vertikalt separerade) tillåter förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett skåp
  • Användarvänlig och säker (vikdörrsfack): dörröppningssystem (standard), bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
  • Alltid stängd (vikdörrsfack): seriell automatisk dörrstängning (TSA ) släpper den arresterade dörren efter ca. 60 sekunder; akustisk och visuell signal före stängning
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig) / cylinderlås
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Brandmotstånd 90 minuter
  • typtestad i enlighet med EN 14470-1
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
  • CE-konformitet
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 3 hyllor, 1 perforerad insats (380 mm), 1 bottensamlingspumpa, 6 utdragbara hyllor
Djup (metrisk) Exteriör 617 mm
Djup (metrisk) interiör 524 mm
Mått (D x B x H) Inredning Vänster: 524 x 450 x 1742 mm, Övre högra hörnet: 542 x 491 x 862 mm, Nedre högra hörnet: 542 x 491 x 862 mm
Mått (D x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Dörr stil Vinge, Hopfällbar, Autostängning
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1969 mm
Höjd (metrisk) interiör 1742 mm
Modell K90.196.120.MF.FWAC
Antal dörrar 2
Antal hyllor 9
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 551 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1197 mm
Bredd (metrisk) Interiör 450 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 24,29 tum
Höjd (engelska) Exteriör 77,52 tum
Höjd (metrisk) öppning 1742 mm
Material Stål
Produkttyp Combi Säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 47,13 tum