Läs mer
asecos™ Typ 90 Combi Säkerhetsförvaringsskåp K-PHOENIX Vol.2-90
Produktkod. p-8259041 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
3 x hylla, 1 x perforerad insats (380 mm), 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 6 x utdragbar hylla
3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 4 x utdragbar hylla
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15924296
Brand: asecos™ 3033400133838
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tregångsdörr, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Två i ett: 2 fack (vertikalt separerade) tillåter förvaring av brandfarliga vätskor och aggressiva kemikalier i ett skåp
  • Användarvänlig och säker (vikdörrsfack): dörröppningssystem (standard), bekväm och säker borttagning eller förvaring av containrar
  • Alltid stängd (vikdörrsfack): seriell automatisk dörrstängning (TSA ) släpper den arresterade dörren efter ca. 60 sekunder; akustisk och visuell signal före stängning
  • Ingen obehörig användning: dörrar låsbara med profilcylinder (integration i befintligt låssystem möjlig) / cylinderlås
  • Enkel inriktning: justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Brandmotstånd 90 minuter
  • typtestad i enlighet med EN 14470-1
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
  • CE-konformitet
Garanti
Fem år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad, CE-kompatibel
Konfiguration 3 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottensump (pulverlackerad stålplåt), 4 x utdragbar hylla
Djup (metrisk) Exteriör 617 mm
Djup (metrisk) interiör 524 mm
Mått (D x B x H) Inredning Vänster: 524 x 450 x 1742 mm, övre höger: 542 x 491 x 862 mm, nedre höger: 542 x 491 x 862 mm
Mått (D x B x H) 617 x 1197 x 1969 mm
Dörr stil Vinge, Hopfällbar, Autostängning
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 1969 mm
Höjd (metrisk) interiör 1742 mm
Modell K90.196.120.MF.FWAC
Antal dörrar 2
Antal hyllor 7
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 541 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1197 mm
Bredd (metrisk) Interiör 450 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 24.29 in.
Höjd (engelska) Exteriör 77.52 in.
Höjd (metrisk) öppning 1742 mm
Material Stål
Produkttyp Combi säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 47.13 in.