Läs mer
K-Ras G12C-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K-Ras G12C-IN-1 |
| CAS | 1629265-17-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H23Cl2N3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (89.22 mM) |
| LEDER | ClC(C=C(OC)C(NCC(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC=CC=C3Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.34 |
| Formel vikt | 448.34 |
| Visa mer |