Läs mer
K-Ras G12C-IN-3, MedChemExpress
Produktkod. 16497528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497528 10 mg -
16437486 100 mg 100mg
16431739 1 mg 1mg
16413557 50 mg -
16410018 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18606
MedChemExpress K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
K-Ras G12C-IN-3 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material K-Ras G12C-IN-3
CAS 1629268-19-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19Cl3N2O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (66.12 mM)
LEDER ClC(C=C(OC)C(C(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC(Cl)=CC=C3Cl
Molekylvikt (g/mol) 453.75
Formel vikt 453.75
Procent renhet 97.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease