Läs mer
K-Ras(G12C) inhibitor 12, MedChemExpress
Beskrivning
K-Ras(G12C) inhibitor 12 is a K-Ras(G12C) inhibitor, the half-maximum effective concentration (EC50) for K-Ras(G12C) inhibitor 12 in H1792 cells is 0.32 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K-Ras(G12C) inhibitor 12 |
| CAS | 1469337-95-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H17ClIN3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (37.07 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CC(N1CCN(C(CNC2=CC(I)=C(Cl)C=C2O)=O)CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.67 |
| Formel vikt | 449.67 |
| Visa mer |