Läs mer
K-Ras-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
K-Ras-IN-1 is a K-Ras inhibitor. K-Ras-IN-1 binds to K-Ras (WT), K-Ras (G12D), K-Ras (G12V), and H-Ras. K-Ras-IN-1 has potential for the research of pancreatic, colon and lung carcinomas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K-Ras-IN-1 |
| CAS | 84783-01-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H13NOS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (482.42 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | S=C(C1=CC=CC=C1O)N2CCCC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.29 |
| Formel vikt | 207.29 |
| Visa mer |