Läs mer
Anritsu™ Typ K magnetsonder
Produktkod. 11942139
Change view
Temperatur (metrisk):
≤250 °C
≤400 °C
Stil:
Miniatyrrunda
Standard Square
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Stil
11942139 ≤250 °C Miniatyrrunda
11932139 ≤400 °C Standard Square
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11942139 Leverantör Anritsu™ Leverantörsnummer MG11KTS1ANP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2499.00 SEK
    1480.97 SEK / Paket med 1
    Save 1018.03 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Designad med magneter för att göra det möjligt att fästa sonder till mätobjekt. Anritsu™ Magnetprober av typ K är temperatursensorer avsedda för stationära ytor.
  • Designad för stationära ytor
  • Finns med kvadratisk eller rund fotavtryck
  • Magnetisk sond som fäster på stålytan
  • Termoelementkontakt
Specifikationer
Noggrannhet ±1,3 °C (100 °C yta)
Analystid 2,0 sek.
Beskrivning Huvudstorlek: 14 dia. x 24 mmL
Temperatur (metrisk) ≤250 °C
Typ Termoelement K
Material Chromel-Alumel
Stil Miniatyrrunda