Beskrivning
- Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
- Användarvänlig och säker: dörr och låda förblir öppna i alla lägen, insidan av skåpet är helt synlig— tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren
- Säker: låda försedd med jordledning inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
- Ingen obehörig användning: dörr och låda låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
- Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem, utsugning av båda avdelningarna genom en ventilationsanslutning
- Certifikat
- Brandmotstånd 90 minuter
- Typtestad enligt EN 14470-1
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- CE-konformitet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, CE-kompatibel |
| Konfiguration | 1 x 10 L låda (plåt med pulverlack), 1 x utdragbar hylla (panelmelamin-hartsbelagd/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 502 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 381 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | Vänster: 381 x 470 x 502 mm, höger: 468 x 440 x 562 mm |
| Mått (D x B x H) | 502 x 1102 x 601 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 601 mm |
| Höjd (metrisk) interiör | 502 mm |
| Visa mer |