Läs mer
asecos™ Typ 90 Combi Säkerhetsförvaringsskåp K-UB-90
Produktkod. 15914376 Handla allt asecos Produkter
Change view
Modell:
K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.140.050.UB.3T
K90.060.140.050.UB.ST
Vikt (metrisk):
152,50 kg
186,50 kg
196,50 kg
Antal dörrar:
1
3
Antal hyllor:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Vikt (metrisk) Antal dörrar Antal hyllor Förpackningsstorlek
15914376 K90.060.140.050.UB.3T 196,50 kg 3 2 Varje
15914366 K90.060.110.050.UB.ST 152,50 kg 1 1 Varje
15984366 K90.060.140.050.UB.ST 186,50 kg 1 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 15914376 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 3037700133847
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Endast för inomhusbruk
Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
  • Robust konstruktion och lång livslängd: kropp gjord av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig och säker: dörr och låda förblir öppna i alla lägen, insidan av skåpet är helt synlig— tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren
  • Säker: låda försedd med jordledning inkl. klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning: dörr och låda låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem, utsugning av båda avdelningarna genom en ventilationsanslutning
  • Certifikat
    • Brandmotstånd 90 minuter
    • Typtestad enligt EN 14470-1
    • EN 16121/16122 överensstämmelse
    • CE-konformitet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Brandmotstånd 90 minuter, typtestad i enlighet med EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, CE-kompatibel
Konfiguration 1 x perforerad insats, 1 x 17 L bottenuppsamlingssump (plåtstålspulverlackerad), 2 x utdragbar hylla (panelmelaminhartsbelagd/PP)
Djup (metrisk) Exteriör 502 mm
Djup (metrisk) interiör 380 mm
Mått (D x B x H) Inredning Vänster: 380 x 770 x 502 mm, höger: 468 x 440 x 562 mm
Mått (D x B x H) 502 x 1402 x 601 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 601 mm
Höjd (metrisk) interiör 502 mm
Modell K90.060.140.050.UB.3T
Antal dörrar 3
Antal hyllor 2
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Pulverlackerad slät
Vikt (metrisk) 196,50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 1402 mm
Bredd (metrisk) Interiör 770 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 19,76 tum
Höjd (engelska) Exteriör 23,66 tum
Höjd (metrisk) öppning 502 mm
Material Stål
Produkttyp Combi säkerhetsförvaringsskåp
Bredd (engelska) Exteriör 55,20 tum