Läs mer
Asecos™ K-UB-90 Kombination underbänk säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. 15536865 Handla allt asecos Produkter
Change view
Konfiguration:
1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 10 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump
1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 17 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Förpackningsstorlek
15536865 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 10 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump Varje
15654984 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 17 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15536865 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3036500133844
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För säker, separerad och ventilerad förvaring av lätt aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Separerade förvaringsfack med vertikal skiljevägg
  • Jämn och separat ventilation av varje förvaringsfack via en central luftkanal (DN 75) redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
  • Passar perfekt under dragskåp och arbetsbänkar för att spara utrymme
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Enhetligt utseende – inget brokigt utseende på grund av förvaring i ett skåp
  • Kan förses med utdragbara hyllor, vingdörrar och lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottenuppsamlingsbrunnar
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd med stomme av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig och säker – dörr och låda förblir öppna i alla lägen, insidan av skåpet helt synlig, tillgång till alla behållare, 93° öppning av vingdörrar
  • Säker – låda försedd med jordtråd inklusive klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning – dörr och låda låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil – hjul med sockel finns som tillval för enkel flyttning av skåpet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 10 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump
Beskrivning Insats 75 kg, Utdragshylla: 25 kg/11 L, Sump: 10 L, Max belastning: 300 kg
Mått (D x B x H) 502 x 1102 x 601 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av lätt aggressiva, brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 300 kg
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 152.5 kg
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp