Description
- Separerade förvaringsfack med vertikal skiljevägg
- Jämn och separat ventilation av varje förvaringsfack via en central luftkanal (DN 75) redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
- Passar perfekt under dragskåp och arbetsbänkar för att spara utrymme
- I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
- Enhetligt utseende – inget brokigt utseende på grund av förvaring i ett skåp
- Kan förses med utdragbara hyllor, vingdörrar och lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottenuppsamlingsbrunnar
- Brandmotstånd på 90 minuter
- Robust konstruktion och lång livslängd med stomme av pulverlackerad stålplåt
- Användarvänlig och säker – dörr och låda förblir öppna i alla lägen, insidan av skåpet helt synlig, tillgång till alla behållare, 93° öppning av vingdörrar
- Säker – låda försedd med jordtråd inklusive klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
- Ingen obehörig användning – dörr och låda låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
- Mobil – hjul med sockel finns som tillval för enkel flyttning av skåpet
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 17 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump |
| Beskrivning | Insats: 75 kg, Sump: 17 L. Utdragshylla: 25 kg/11 L, Max belastning: 300 kg |
| Mått (D x B x H) | 502 x 1402 x 601 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Lagring av lätt aggressiva, brandfarliga farliga ämnen |
| Bärande kapacitet | 300 kg |
| Antal dörrar | 3 |
| Ytbeläggning | Pulverlackerad |
| Vikt (metrisk) | 190.5 kg |
| Show More |