Läs mer
Asecos™ K-UB-90 Kombination underbänk säkerhetsförvaringsskåp
Produktkod. p-7160863 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 10 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump
1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 17 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15536865
Brand: Asecos™ 3036500133844
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För säker, separerad och ventilerad förvaring av lätt aggressiva och brandfarliga farliga ämnen i arbetsområden.
  • Separerade förvaringsfack med vertikal skiljevägg
  • Jämn och separat ventilation av varje förvaringsfack via en central luftkanal (DN 75) redo för anslutning till ett tekniskt avgassystem
  • Passar perfekt under dragskåp och arbetsbänkar för att spara utrymme
  • I enlighet med EN 14470-1 och TRGS 510
  • Enhetligt utseende – inget brokigt utseende på grund av förvaring i ett skåp
  • Kan förses med utdragbara hyllor, vingdörrar och lådor, höj- och sänkbara hyllor och bottenuppsamlingsbrunnar
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd med stomme av pulverlackerad stålplåt
  • Användarvänlig och säker – dörr och låda förblir öppna i alla lägen, insidan av skåpet helt synlig, tillgång till alla behållare, 93° öppning av vingdörrar
  • Säker – låda försedd med jordtråd inklusive klämma som standard, tätningssvetsad sump, lådor är självstängande vid brand
  • Ingen obehörig användning – dörr och låda låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil – hjul med sockel finns som tillval för enkel flyttning av skåpet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 10 L stålplåtsump; 1 x 25 kg/11 L PP utdragshylla med PE-sump
Beskrivning Insats 75 kg, Utdragshylla: 25 kg/11 L, Sump: 10 L, Max belastning: 300 kg
Mått (D x B x H) 502 x 1102 x 601 mm
Dörr stil Vinge
För användning med (applikation) Lagring av lätt aggressiva, brandfarliga farliga ämnen
Bärande kapacitet 300 kg
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 152.5 kg
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Säkerhetsförvaringsskåp