Läs mer
K02288, MedChemExpress
Beskrivning
K02288 is a potent bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor inhibitor with IC50s of 1.8, 1.1, 6.4 nM for ALK1, ALK2 and ALK6, respectively. K02288 shows slightly weaker inhibition against ALK3 and ALK6 with IC50s of of 5-34 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K02288 |
| CAS | 1431985-92-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 58.6 mg/mL (166.30 mM) |
| LEDER | OC1=CC=CC(C2=CC(C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=C(N)N=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.38 |
| Formel vikt | 352.38 |
| Visa mer |