Läs mer
uvex K10 hörselkåpor
Produktkod. 17737549 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Svart, Grön
Produktkod.
17737549 Färg: Svart, Grön
1 options
Produktkod. 17737549 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 SEK
    246.58 SEK / Paket med 1
    Save 9.42 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Hörselkåpor tillverkade av ABS ger hörselskydd.
  • Säkerhet hörselkåpor
  • Hörselkåpa material: Akrylnitrilbutadienstyrensampolymer (ABS)
  • Sökfärg (filter): Svart/Grön
  • Hörselkuddematerial: Skum (minnesskum)
  • Storlekar: L/M/S
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 35 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 28 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 19 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kuddmaterial Memory Foam
Pannbandsmaterial ABS
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Ja