Läs mer
uvex K10X hörselkåpor
Produktkod. 17747549 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Färg: Svart, Grön
Produktkod.
17747549 Färg: Svart, Grön
1 options
Produktkod. 17747549 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2630011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 SEK
    276.36 SEK / Paket med 1
    Save 10.64 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Hörselkåpor tillverkade av ABS ger hörselskydd.
  • Säkerhet hörselkåpor
  • Hörselkåpa material: Akrylnitrilbutadienstyrensampolymer (ABS)
  • Sökfärg (filter): Svart/Grön
  • Hörselkuddematerial: Skum (minnesskum)
  • Storlekar: L/M/S
  • H-värde (ljudisoleringsvärde för högfrekvent buller): 35 dB
  • M-värde (ljudisoleringsvärde för mellanfrekvent buller): 28 dB
  • L-värde (ljudisoleringsvärde för lågfrekvent brus): 19 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kuddmaterial Memory Foam
Pannbandsmaterial ABS
Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Ja
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Ja