missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress K114

Produktkod. 16450086
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16450086 100 mg
16446577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16450086 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY103470
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress K114, a fluorescent Congo Red analogue, binds tightly to amyloid fibrils with an EC50 of 20-30 nM. K114 is an efficient detector of semen-derived enhancer of virus infection (SEVI).

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Förvaringskrav Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (254.28 mM; Need ultrasonic)
Frakt skick Room temperature
CAS 872201-12-2
Molekylvikt (g/mol) 393.27 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.