Läs mer
Kartell™ K120 gummislangar
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
6m
Beskrivning
- Inkluderar tygavtrycksyta
- Lämplig för luft, vatten, medelkoncentrerade syror och alkaliska lösningar, slipmedel, syresatta lösningsmedel etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Total längd (metrisk) | 6 m |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med luft, vatten, medelkoncentrerade syror, alkaliska lösningar, slipprodukter och syresatta lösningsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 6 m |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |