Läs mer
Kartell™ K120 gummislangar
Produktkod. 10214032
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
6m
Produktkod. 10214032
Brand: Kartell™ 0388600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ K120 gummislangar är byggda med en tygavtrycksyta och är en flexibel anslutning till olika komponenter och tillbehör.
  • Inkluderar tygavtrycksyta
  • Lämplig för luft, vatten, medelkoncentrerade syror och alkaliska lösningar, slipmedel, syresatta lösningsmedel etc.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Total längd (metrisk) 6 m
För användning med (applikation) Lämplig för användning med luft, vatten, medelkoncentrerade syror, alkaliska lösningar, slipprodukter och syresatta lösningsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 6 m
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C