Läs mer
K134, MedChemExpress
Beskrivning
K134 is a phosphodiesterase 3 (PDE3) inhibitor. The IC50s of K134 toward PDE3A, PDE3B, PDE5, PDE2 and PDE4 are 0.1, 0.28, 12.1, >300 and >300 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K134 |
| CAS | 189362-06-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H29N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | OPC33509 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (125.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCCOC1=CC2=C(NC(C=C2)=O)C=C1)N(C3CC3)[C@H]4[C@H](O)CCCC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.48 |
| Visa mer |