Läs mer
K145 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
K145 hydrochloride is a selective, substrate-competitive and orally active SphK2 inhibitor with an IC50 of 4.3 μM and a Ki of 6.4 μM. K145 hydrochloride is inactive against SphK1 and other protein kinases. K145 hydrochloride induces cell apoptosis and has potently antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | K145 hydrochloride |
| CAS | 1449240-68-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H25ClN2O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 126.7 mg/mL (329.16 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 50 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CCN)C/1=O)SC1=C/CCC2=CC=C(OCCCC)C=C2.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.92 |
| Formel vikt | 384.92 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?