Läs mer
uvex K1H Hjälm hörselskydd
Produktkod. 17260311 Handla allt Uvex Produkter
Change view
27 dB
Produktkod.
17260311 27 dB
1 options
Produktkod. 17260311 Leverantör uvex Leverantörsnummer 2600201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 SEK
    309.89 SEK / 1 par
    Save 17.11 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
K-seriens hörselkåpor erbjuder en hög skyddsnivå förutom lätta, extra mjuka öronkuddar för långvarig komfort.
  • Lämplig för användning med alla Uvex™ Skyddshjälmar (ytterligare adaptrar kan behövas för vissa modeller)
  • Extra mjuka öronkuddar kan bäras under långa perioder utan irritation
  • 360° rotation för beredskaps- och vilolägen
  • Bekväm parkering när den inte används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Nej
För användning med (utrustning) Uvex™ Skyddshjälmar
Modell K-serien
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med sladd Nej
Produkttyp Hörselkåpor
Disponibel Återanvändbar
Metalldetekterbar Nej
Färg på pannband Svart
Dielektrisk Nej
Stil Över huvudet
Vikbar Nej
EN 352.2002 EN 352-1
Inkluderar Justerbar längd